3-Methylsalicylaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 565 NOK
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Kokepunkt: 203…205 °C (730 mmHg)
Tetthet: 1,134 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040798
CAS-nummer: 824-42-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %