4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 480 NOK
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Smeltepunkt: 47 °C
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683547
CAS-nummer: 90296-27-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %