4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
398990010 398990050
ACRO398990010EA 395 NOK
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Kokepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,247 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070797
CAS-nummer: 450-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %