((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
399130010 399130100
ACRO399130010EA 610 NOK
ACRO399130010 ACRO399130100
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,117 g/mol
Kokepunkt: 130…132 °C (8 mmHg)
Tetthet: 1,298 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134570
CAS-nummer: 54314-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %