Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
399260010 399260050
ACRO399260010EA 625 NOK
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Smeltepunkt: 64…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01321262
CAS-nummer: 6702-50-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %