Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010 399630050
ACRO399630010EA 1125 NOK
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Smeltepunkt: 244,2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011576
CAS-nummer: 50681-25-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %