Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
399640050 399640250
ACRO399640050EA 1325 NOK
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345,43 g/mol
Tetthet: 1,028 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191988
CAS-nummer: 108549-23-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %