4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
399710010 399710050
ACRO399710010EA 555 NOK
ACRO399710010 ACRO399710050
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Smeltepunkt: 87…91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051686
CAS-nummer: 933-76-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥96.0 %