1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
399750010 399750050
ACRO399750010EA 1550 NOK
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formel: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
MW: 391,36 g/mol
Smeltepunkt: 111…113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683528
CAS-nummer: 207857-15-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure