3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100 399800500
ACRO399800100EA 875 NOK
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Tetthet: 1,025 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191883
CAS-nummer: 58885-58-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %