4-Bromo-m-anisidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 535 NOK
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664063
CAS-nummer: 19056-40-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %