3-Nitrosalicylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
399820010 399820050
ACRO399820010EA 475 NOK
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183,1183 g/mol
Smeltepunkt: 142…147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024240
CAS-nummer: 85-38-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %