2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 950 NOK
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Smeltepunkt: 104…110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115419
CAS-nummer: 149806-06-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %