5-Aminofluorescein (isomer I), ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
400770010 400770050
ACRO400770010EA 1700 NOK
ACRO400770010 ACRO400770050
5-Aminofluorescein (isomer I), ren
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formel: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347,33 g/mol
Smeltepunkt: 223 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005052
CAS-nummer: 3326-34-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC 95 % Typical
GC ≥97.5 %