8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 835 NOK
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
Smeltepunkt: 183…183,5 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003998
CAS-nummer: 82-76-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %