2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
406730050 406730250
ACRO406730050EA 1275 NOK
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Formel: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
Smeltepunkt: 159…161 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041736
CAS-nummer: 615-93-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %