Sykloheksanon 99+% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 1125 NOK
406090010. 406090025. 406092500.
Sykloheksanon 99+% ACS
Sykloheksanon
Formel: C₆H₁₀(=O)
Kokepunkt: 155 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 0,947 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001625
CAS-nummer: 108-94-1
FN: 1915
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %