2-Imidazolidinone, vannfri 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Imidazolidone
412270010 412270250 412272500
ACRO412270010EA 4700 NOK
ACRO412270010 ACRO412270250 ACRO412272500
2-Imidazolidinone, vannfri 96%
2-Imidazolidinone
Formel: C₃H₆N₂O
MW: 86,0925 g/mol
Kokepunkt: 187 °C (10Torr)
Smeltepunkt: 131,4…132.4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005257
CAS-nummer: 120-93-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g