Tetraetoksysilan 98%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 1225 NOK
420360010. 420361000.
Tetraetoksysilan 98%, AcroSeal®
Tetraetoksysilan
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Kokepunkt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
FN: 1292
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA