4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
425770050 425770250
ACRO425770050EA 1075 NOK
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Smeltepunkt: 165…166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173728
CAS-nummer: 68282-53-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure