2-Cyano-6-methylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
425920010 425920050
ACRO425920010EA 560 NOK
ACRO425920010 ACRO425920050
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Smeltepunkt: 70…74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00190586
CAS-nummer: 1620-75-3
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure