3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 785 NOK
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formel: C₇H₁₆O₃
MW: 148,202 g/mol
Kokepunkt: 90…93 °C (14 mmHg)
Tetthet: 0,941 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074850
CAS-nummer: 16777-87-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %