Hydrogen peroksid 3% (w/w) in water stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 2025 NOK
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Hydrogen peroksid 3% (w/w) in water stabilised
Hydrogen peroksid
Formel: H₂O₂
Kokepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,01 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %