Isoindoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
426280010 426280050
ACRO426280010EA 1325 NOK
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Formel: C₈H₉N
Kokepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 17 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 94 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00605324
CAS-nummer: 496-12-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %