2,2-Dimethylcyclohexanone
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
426500010 426500050
ACRO426500010EA 3800 NOK
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126.1962 g/mol
Kokepunkt: 169…170 °C (.8 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0.912 g/cm³
Flash punkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134382
CAS-nummer: 1193-47-1
FN: 1224
ADR: 3 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %