4-tert-Butylbensaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 10625 NOK
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylbensaldehyd 95%
4-tert-Butylbensaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00035742
CAS-nummer: 939-97-9
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %