3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
426550010 426550050
ACRO426550010EA 645 NOK
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Kokepunkt: 225 °C
Smeltepunkt: 67…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06200712
CAS-nummer: 72990-37-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %