(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
426600050 426600250
ACRO426600050EA 1650 NOK
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilised
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Formel: C₉H₁₈O₅Si
MW: 234,32 g/mol
Kokepunkt: 95 °C (3 mmHg)
Tetthet: 1,059 g/cm³
Flash punkt: 123 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00054803
CAS-nummer: 4369-14-6
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT