5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 1000 NOK
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Kokepunkt: 103 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,139 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010439
CAS-nummer: 3393-45-1
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %