2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
426820010 426820050
ACRO426820010EA 625 NOK
ACRO426820010 ACRO426820050
2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Smeltepunkt: 54…57 °C
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00194055
CAS-nummer: 22536-63-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure