Indole-2-carbaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010 427510050
ACRO427510010EA 1725 NOK
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03001425
CAS-nummer: 19005-93-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure