DL-Mevalonolactone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO428300010EA 2050 NOK
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Kokepunkt: 145…150 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 28 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006648
CAS-nummer: 674-26-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥96.0 %