cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: DHA, Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Hexaenoic Acid
427640010 427641000
ACRO427640010EA 10275 NOK
ACRO427640010 ACRO427641000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Formel: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.50 g/mol
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0.95 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065722
CAS-nummer: 6217-54-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %