Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
427660010 427660050
ACRO427660010EA 565 NOK
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formel: C₁₇H₁₄NP
MW: 263.28 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192108
CAS-nummer: 37943-90-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N