N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
427740050 427740250
ACRO427740050EA 285 NOK
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
MW: 363,5988 g/mol
Smeltepunkt: 246…248 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036910
CAS-nummer: 14933-09-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N