(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
428110010 428110100
ACRO428110010EA 490 NOK
ACRO428110010 ACRO428110100
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formel: C₁₇H₂₆O₂S
MW: 294,4521 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010192
CAS-nummer: 1517-82-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20 °C, 589 nm) (c=2,acetone)