2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010 428250050
ACRO428250010EA 1375 NOK
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formel: C₁₈H₃₉N₄P
MW: 342,51 g/mol
Kokepunkt: 110…118 °C (,5 mmHg)
Tetthet: 0,964 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840347
CAS-nummer: 331465-71-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N