Fosfor (V) bromid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
428270250 428271000
ACRO428270250EA 1275 NOK
ACRO428270250 ACRO428271000
Fosfor (V) bromid 95%
Fosfor (V) bromid
Formel: PBr₅
Smeltepunkt: 105…107 °C (dec.)
Tetthet: 3,61 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011437
CAS-nummer: 7789-69-7
FN: 2691
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass