3-Methylisoquinoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
428440010 428440050
ACRO428440010EA 1025 NOK
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Kokepunkt: 251 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63…65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024139
CAS-nummer: 1125-80-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %