Methyl tricosanoate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tricosanoic acid methyl ester
428450010 428450050
ACRO428450010EA 7175 NOK
ACRO428450010 ACRO428450050
Methyl tricosanoate 99+%
Methyl tricosanoate
Formel: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368,64 g/mol
Smeltepunkt: 53 °C
Flash punkt: >113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009349
CAS-nummer: 2433-97-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure