Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
428470010 428470050
ACRO428470010EA 635 NOK
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043823
CAS-nummer: 948-03-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %