Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 500 NOK
428661000. 428668000.
Tributyl borate 98%, AcroSeal®
Tributyl borate
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Kokepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,853 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009434
CAS-nummer: 688-74-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %