3-Brombensylamin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 430 NOK
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Brombensylamin 95%
3-Brombensylamin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01026119
CAS-nummer: 10269-01-9
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %