Isoquinoline-8-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
429400010 429400050
ACRO429400010EA 2550 NOK
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinoline-8-amine 97%
Isoquinoline-8-amine
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Smeltepunkt: 168…169 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00179553
CAS-nummer: 23687-27-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm