Propylenkarbonat, vannfri 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 460 NOK
429261000. 429268000.
Propylenkarbonat, vannfri 99.5%, AcroSeal®
Propylenkarbonat
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Kokepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Tetthet: 1,204 g/cm³
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %