Trimethyl orthoformate, vannfri 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
429281000 429288000
429281000.EA 615 NOK
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, vannfri 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008483
CAS-nummer: 149-73-5
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %