Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tetrahydro-2H-pyran-4-sulphonyl chloride, 2H-Pyran-4-sulphonylchloride,tetrahydro-, oxane-4-sulphonyl chloride
429440010 429440050
ACRO429440010EA 2775 NOK
ACRO429440010 ACRO429440050
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₉ClO₃S
MW: 184,634 g/mol
Smeltepunkt: 36…40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07787616
CAS-nummer: 338453-21-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 41 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g