2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
429470010 429470050
ACRO429470010EA 2625 NOK
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Smeltepunkt: 125…127,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06739036
CAS-nummer: 374068-01-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %