2-Amino-6-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
429500010 429500050
ACRO429500010EA 375 NOK
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-chloropyridine 97%
2-Amino-6-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smeltepunkt: 72…73,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234068
CAS-nummer: 45644-21-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %