1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
429510010 429510050
ACRO429510010EA 4200 NOK
ACRO429510010 ACRO429510050
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01823426
CAS-nummer: 46006-36-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %